Principaux documents
68916
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-S-Methyl-S-phenylsulfoximine
≥99.0% (GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H9NOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
solid
Activité optique
[α]/D −28.5±3, c = 1 in acetonitrile
Chaîne SMILES 
C[S@@](=N)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H9NOS/c1-10(8,9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3/t10-/m1/s1
Clé InChI
YFYIDTVGWCYSEO-SNVBAGLBSA-N
Autres remarques
A new class of C1-symmetric monosulfoximine ligands for enantioselective hetero Diels-Alder reactions: quinoline-based C1-symmetric sulfoximines lead to cycloadducts with up to 96% ee[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Carsten Bolm et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (22), 2826-2827 (2003-12-04)
Quinoline-based C1-symmetric sulfoximines have been used as chiral ligands in copper-catalyzed asymmetric hetero Diels-Alder reactions leading to cycloadducts with up to 96% ee.