Principaux documents
688606
Sigma-Aldrich
trans-2-Methyl-2-butenoyl chloride
≥97.0%
Synonyme(s) :
(E)-2,3-Dimethylacryloyl chloride, (E)-2-Methylcrotonoyl chloride, 3-cis-Methyl-methacryloyl chloride, Tigloyl chloride
5 G
616,00 $
616,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
616,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H7ClO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.56
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
616,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97.0%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.471
Groupe fonctionnel
acyl chloride
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C\C=C(/C)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H7ClO/c1-3-4(2)5(6)7/h3H,1-2H3/b4-3+
Clé InChI
TUNLYEHIVPWOHK-ONEGZZNKSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter