Principaux documents
68822
Sigma-Aldrich
1-(Fmoc-amino)cyclopropanecarboxylic acid
≥95.0% (GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H17NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.34
Beilstein:
9348574
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Essai
≥95.0% (GC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C1(CC1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C19H17NO4/c21-17(22)19(9-10-19)20-18(23)24-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16H,9-11H2,(H,20,23)(H,21,22)
Clé InChI
OPPOISJKHBLNPD-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable