Principaux documents
687472
Sigma-Aldrich
Sodium palmitate-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8, 2,2-d2
≥97 atom % D, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
Hexadecanoic acid-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8, 2,2-d2 sodium salt, Palmitic acid-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8, 2,2-d2 sodium salt, Sodium hexadecanoate-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8, 2,2-d2
About This Item
Formule linéaire :
13CH3(CH213CH2)6CH213CD2CO2Na
Poids moléculaire :
288.36
Code UNSPSC :
12142201
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
≥97 atom % D
Pureté
≥98% (CP)
Forme
flakes
Changement de masse
M+10
Chaîne SMILES 
[13CH3]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13C]([2H])([2H])C(O[Na])=O
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
402.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
206 °C - closed cup