Key Documents
686808
Sigma-Aldrich
2-Phenyl-1-ethynylboronic acid pinacol ester
90%
Synonyme(s) :
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(phenylethynyl)-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H17BO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
90%
Forme
crystals
Pf
49-68 °C
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)C#Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H17BO2/c1-13(2)14(3,4)17-15(16-13)11-10-12-8-6-5-7-9-12/h5-9H,1-4H3
Clé InChI
VEIORNIWTVJLCN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable