Principaux documents
686700
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-methylaniline
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H8FN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.536
Densité
1.082 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(F)c1N
InChI
1S/C7H8FN/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
Clé InChI
CMVJYZNBMRJICR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
170.1 °F
Point d'éclair (°C)
76.7 °C