Principaux documents
M-102
Supelco
(±)-MBDB hydrochloride
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
(+\-)-MBDB hydrochloride solution
1 ML
87,60 $
87,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
87,60 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H17NO2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.73
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
87,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland)
Concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.N(C(CC)Cc1cc2c(cc1)OCO2)C
InChI
1S/C12H17NO2.ClH/c1-3-10(13-2)6-9-4-5-11-12(7-9)15-8-14-11;/h4-5,7,10,13H,3,6,8H2,1-2H3;1H
Clé InChI
LFXXIXAVEJVYGY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A certified solution standard suitable for use in LC/MS or GC/MS applications for clinical toxicology, forensic analysis, urine drug testing, or pharmaceutical research. MBDB is an illicit drug structurally related to MDMA, with similar effects including euphoria and mild stimulation.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup