Principaux documents
686395
Sigma-Aldrich
4-Iodo-2-methoxybenzoic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H7IO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
147-151 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1cc(I)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7IO3/c1-12-7-4-5(9)2-3-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
KKAZLRGZDIWYJT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3