685348
N-Boc-indoline-7-carboxylic acid
90%
Synonyme(s) :
1-(tert-Butoxycarbonyl)indoline-7-carboxylic acid, 2,3-Dihydro-indole-1,7-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester
About This Item
Produits recommandés
Pureté
90%
Forme
solid
Pf
182 °C (dec.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCc2cccc(C(O)=O)c12
InChI
1S/C14H17NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-8-7-9-5-4-6-10(11(9)15)12(16)17/h4-6H,7-8H2,1-3H3,(H,16,17)
Clé InChI
SUAMIYWLXFROHE-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves