Key Documents
684325
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethylsilyl (S)-(+)-glycidyl ether
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H20O2Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Activité optique
[α]22/D +6.5°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.4320
Point d'ébullition
197-199 °C/760 mmHg
Densité
0.890 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C9H20O2Si/c1-9(2,3)12(4,5)11-7-8-6-10-8/h8H,6-7H2,1-5H3/t8-/m0/s1
Clé InChI
YANSSVVGZPNSKD-QMMMGPOBSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73.89 °C - closed cup