637513
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
(3S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride, (3S)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
182,00 $
About This Item
182,00 $
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +8°, c = 1% in methanol
Pf
183-187 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES
Cl.F[C@H]1CCNC1
InChI
1S/C4H8FN.ClH/c5-4-1-2-6-3-4;/h4,6H,1-3H2;1H/t4-;/m0./s1
Clé InChI
LENYOXXELREKGZ-WCCKRBBISA-N
Application
- Fluorinated pyrrolidine derivatives of cyclohexylglycine amides as potential inhibitors for dipeptidyl peptidase IV.[1]
- Fluoropyrrolidine contaning N--ethylurea pyrazole derivatives as potential and selective inhibitors for Trypanosoma brucei and Trypanosoma cruzi parasitic causative agents.[2]
- Urea derivatives of (S)-2-(3,4-difluorophenyl)-5-(3-fluoro-N-pyrrolidylamido)benzothiazole as potent antitrypanosomal agents.[3]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable