Principaux documents
485896
Sigma-Aldrich
L-Asparagine-(amide-15N) monohydrate
98 atom % 15N
250 MG
881,00 $
881,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
250 MG
881,00 $
About This Item
Formule linéaire :
H215NCOCH2CH(NH2)CO2H · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
881,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +31.5°, c = 1 in 1 M HCl
Pf
233-235 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
O.N[C@@H](CC([15NH2])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1/i6+1;
Clé InChI
RBMGJIZCEWRQES-UEFLAVRISA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jun Wu et al.
Nature cell biology, 23(1), 75-86 (2021-01-10)
Nutrient availability is central for T-cell functions and immune responses. Here we report that CD8+ T-cell activation and anti-tumour responses are strongly potentiated by the non-essential amino acid Asn. Increased Asn levels enhance CD8+ T-cell activation and effector functions against
Longfei Deng et al.
Nature communications, 11(1), 1755-1755 (2020-04-11)
Asparagine synthetase (ASNS) catalyses the ATP-dependent conversion of aspartate to asparagine. However, both the regulation and biological functions of asparagine in tumour cells remain largely unknown. Here, we report that p53 suppresses asparagine synthesis through the transcriptional downregulation of ASNS