Principaux documents
684198
Sigma-Aldrich
2-Iodopropane-1,1,1,3,3,3-d6
98 atom % D, ≥98% (CP), contains copper as stabilizer
About This Item
Formule linéaire :
(CD3)2CHI
Poids moléculaire :
176.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
≥98% (CP)
Forme
liquid
Poids mol.
175.91 by atom % calculation
Contient
copper as stabilizer
pb
88-90 °C
Densité
1.763 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C(I)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7I/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1D3,2D3
Clé InChI
FMKOJHQHASLBPH-WFGJKAKNSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
107.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
42 °C - closed cup