377023
2-Iodopropane-d7
98 atom % D, contains copper as stabilizer
Synonyme(s) :
Isopropyl-d7 iodide
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
99% (CP)
Forme
liquid
Contient
copper as stabilizer
Technique(s)
NMR: suitable
Impuretés
≤0.5% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.4925 (lit.)
pb
88-90 °C
Densité
1.774 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+7
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(I)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7I/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3D
Clé InChI
FMKOJHQHASLBPH-YYWVXINBSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
107.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
42.00 °C - closed cup