Principaux documents
683353
Sigma-Aldrich
Bis(2-methylallyl)(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II)
greener alternative
Synonyme(s) :
(1,5-Cyclooctadiene)bis(2-methylallyl)ruthenium, Bis(2-methallyl)(1,5-cyclooctadiene)ruthenium, Ru(Me-allyl)2(COD), Ruthenium(II) bis(2-methylallyl) 1,5-cyclooctadiene complex
About This Item
Formule linéaire :
Ru(methylallyl)2(COD)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
81.7-82.4 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C1CC=CCCC=C1.CC(=C)C[Ru]CC(C)=C
InChI
1S/C8H12.2C4H7.Ru/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;2*1-4(2)3;/h1-2,7-8H,3-6H2;2*1-2H2,3H3;/b2-1-,8-7-;;;
Clé InChI
GRYFGFSAXGLJLN-PHFPKPIQSA-N
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Find details here.
Informations légales
A product of Umicore
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Water-react 3
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Tuğçe Ayvalı et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(43), 15070-15079 (2017-10-27)
The choice of suitable organometallic precursors, [Re
Articles
Precatalysts for asymmetric catalysis offer batch-to-batch consistency in a range of catalytic reactions, supporting diverse research needs.