Principaux documents
683035
Sigma-Aldrich
1-Trifluoroacetyl piperidine
97%
Synonyme(s) :
2,2,2-Trifluoro-1-(piperidin-1-yl)ethanone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H10F3NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4171
Densité
1.226 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(=O)N1CCCCC1
InChI
1S/C7H10F3NO/c8-7(9,10)6(12)11-4-2-1-3-5-11/h1-5H2
Clé InChI
BCJUMGSHTLYECD-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
  • Photoreactive probes that differentiate the binding sites of noncompetitive GABA receptor antagonists
  • Photoactive a-mannosides and mannosyl peptides
  • Inactivators of human cytochrome P450 2B6
  • Photoaffinity labeled fusidic acid analogues
  • Hydroxyamides as anticonvulsants
  • ET-18-OCH3 with antiproliferative properties
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
170.1 °F
Point d'éclair (°C)
76.7 °C