Principaux documents
682438
Sigma-Aldrich
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
97%
Synonyme(s) :
α, α, α-Trifluoro-6-nitro-ortho-toluidine, 2-Amino-3-nitrobenzotrifluoride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H5F3N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
48-52 °C
Chaîne SMILES 
Nc1c(cccc1C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)4-2-1-3-5(6(4)11)12(13)14/h1-3H,11H2
Clé InChI
MFLJFFUIURSSKM-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup