Key Documents
682055
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-pyrazol-5-ol
95%
Synonyme(s) :
5-Hydroxy-1-methylpyrazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H6N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Pf
110-114 °C
Chaîne SMILES 
Cn1nccc1O
InChI
1S/C4H6N2O/c1-6-4(7)2-3-5-6/h2-3,7H,1H3
Clé InChI
CMXOTACIOGGSNH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable