Principaux documents
681261
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
96%
Synonyme(s) :
2-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H4F3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Forme
solid
Pf
184-188 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
fluoro
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cccnc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-4(6(12)13)2-1-3-11-5/h1-3H,(H,12,13)
Clé InChI
BFROETNLEIAWNO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves