Principaux documents
681113
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-chlorobenzoic acid
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(Br)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
157-161 °C
Groupe fonctionnel
bromo
carboxylic acid
chloro
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(Cl)cc1Br
InChI
1S/C7H4BrClO2/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
USMQLFCVCDEXAK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges