Principaux documents
680907
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2-iodo-4-methoxybenzaldehyde
97%
Synonyme(s) :
2-Iodoisovanillin, 4-Formyl-2-hydroxy-3-iodoanisole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H7IO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
167-174 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
iodo
Chaîne SMILES 
COc1ccc(C=O)c(I)c1O
InChI
1S/C8H7IO3/c1-12-6-3-2-5(4-10)7(9)8(6)11/h2-4,11H,1H3
Clé InChI
KLXKKFGRNPBWGM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable