Principaux documents
679844
Sigma-Aldrich
2-Brom-3-chlorpropen
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H4BrCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.42
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5042
pb
75-80 °C/450 mmHg
Densité
1.6343 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
ClCC(Br)=C
InChI
1S/C3H4BrCl/c1-3(4)2-5/h1-2H2
Clé InChI
LGQUWHWIEUSLLO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
99.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
37.2 °C - closed cup