Principaux documents
679585
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzyl-2,2,2-trichloroacetimidate
Synonyme(s) :
p-Methoxybenzyl trichloroacetimidate
5 G
158,00 $
25 G
574,00 $
158,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
158,00 $
25 G
574,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H10Cl3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
158,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Impuretés
Major impurity is Trichloroacetamide by GCMS.
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.5488
pb
135-137 °C/0.7 mmHg
Densité
1.361 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
chloro
ether
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(COC(=N)C(Cl)(Cl)Cl)cc1
InChI
1S/C10H10Cl3NO2/c1-15-8-4-2-7(3-5-8)6-16-9(14)10(11,12)13/h2-5,14H,6H2,1H3
Clé InChI
TYHGKLBJBHACOI-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Methoxybenzyl-2,2,2-trichloroacetimidate can be used as a reagent for the protection of alcohols as the p-methoxybenzyl ether. 1o, 2o, and 3o alcohols can be easily protected using this reagent with equal efficiency in the presence of a variety of different protective groups. This reagent is commonly used under acidic conditions therefore it offers an alternative method to the Williamson ether synthesis, which is typically used basic conditions to protect base-sensitive alcohols.[1]
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Les clients ont également consulté
Tetrahedron, 46, 5975-5975 (1990)
Tetrahedron Letters, 29, 4139-4139 (1988)
4-Methoxybenzyl 2, 2, 2-Trichloro acetimidate
Wuts, Peter GM
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
The Journal of Organic Chemistry, 54, 3738-3738 (1989)
Tetrahedron, 63, 3682-3682 (2007)
Articles
Trichloroacetimidates are also commonly employed as alcohol alkylation reagents, particularly when existing functionality is not acid sensitive.