Documents
678880
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-3-iodotoluene
97%
Synonyme(s) :
3-Fluoro-5-methyliodobenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6FI
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.577
Densité
1.773 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Cc1cc(F)cc(I)c1
InChI
1S/C7H6FI/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
OIYMMFUTIUURQT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87.78 °C - closed cup