Principaux documents
678724
Sigma-Aldrich
Methyl 2-chloro-3-hydroxypropionate
95%
Synonyme(s) :
2-Chloro-3-hydroxypropionic acid methyl ester
1 G
120,00 $
120,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
120,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H7ClO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
120,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.4536
pb
105-108 °C/20 mmHg
Densité
1.319 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
chloro
ester
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)C(Cl)CO
InChI
1S/C4H7ClO3/c1-8-4(7)3(5)2-6/h3,6H,2H2,1H3
Clé InChI
IPNQALYYANAHGS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F
Point d'éclair (°C)
110 °C