Principaux documents
678473
Sigma-Aldrich
Methyl-d3 malonic acid-13C4
99 atom % 13C, 98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
2-(methyl-13C-d3)-propanedioic-1,2,3-13C3 acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C4D3H3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51113400
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % D
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+7
Chaîne SMILES 
[2H][13C]([2H])([2H])[13CH]([13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c1-2(3(5)6)4(7)8/h2H,1H3,(H,5,6)(H,7,8)/i1+1D3,2+1,3+1,4+1
Clé InChI
ZIYVHBGGAOATLY-SJCAVMRWSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable