Key Documents
678414
Sigma-Aldrich
O-Allyl 2,2,2-trichloroacetimidate
96%
Synonyme(s) :
2, 2, 2-Trichloroacetimidic acid allyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H6Cl3NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.47
Numéro Beilstein :
1907084
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.489
Point d'ébullition
54-70 °C/7.5-11.25 mmHg
Densité
1.333 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClC(Cl)(Cl)C(=N)OCC=C
InChI
1S/C5H6Cl3NO/c1-2-3-10-4(9)5(6,7)8/h2,9H,1,3H2
Clé InChI
UJYZRNWTLPBNOR-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent used for the protection of an alcohol as its allyl ether in the presence of base sensitive functionality.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73.9 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Tetrahedron, 62, 73-73 (2006)
Articles
Trichloroacetimidates are also commonly employed as alcohol alkylation reagents, particularly when existing functionality is not acid sensitive.