Principaux documents
677663
Sigma-Aldrich
Leucomalachite Green-d5
97 atom % D, 97% (CP)
Synonyme(s) :
Bis-(4-dimethylaminophenyl)phenyl-d5-methane, LMG-D5
About This Item
Formule linéaire :
C6D5CH[C6H4N(CH3)2]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
335.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
97 atom % D
Essai
97% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+5
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C23H26N2/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4/h5-17,23H,1-4H3/i5D,6D,7D,8D,9D
Clé InChI
WZKXBGJNNCGHIC-CFEWMVNUSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Muta. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable