677035
(2S,5S)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl-2,5-dimethylphospholane
kanata purity
Synonyme(s) :
S,S-Me-RajPhos™
About This Item
Produits recommandés
Activité optique
[α]/D +35°, c = 1 in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.5713
Densité
1.103 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
C[C@H](P1C2=C(C=CC=C2)C3OCCO3)CC[C@@H]1C
InChI
1S/C15H21O2P/c1-11-7-8-12(2)18(11)14-6-4-3-5-13(14)15-16-9-10-17-15/h3-6,11-12,15H,7-10H2,1-2H3/t11-,12-/m0/s1
Clé InChI
JAKXTLMNIHPLEU-RYUDHWBXSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable