Principaux documents
676241
Sigma-Aldrich
Diiodo(p-cymene)ruthenium(II) dimer
Synonyme(s) :
Di-μ-iodo(p-cymene)iodoruthenium(II)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H28I4Ru2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
978.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pf
234-236 °C
Chaîne SMILES 
I[Ru]1[I][Ru](I)[I]1.C[C]2[CH][CH][C]([CH][CH]2)C(C)C.C[C]3[CH][CH][C]([CH][CH]3)C(C)C
InChI
1S/2C10H14.2HI.2I.2Ru/c2*1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;;;;/h2*4-8H,1-3H3;2*1H;;;;/q;;;;;;2*+1/p-2
Clé InChI
GMEPSZJJBHGIDB-UHFFFAOYSA-L
Application
Catalyst in:
  • Ruthenium-catalyzed hydrogenation
  • Preparation of Walphos-type ferrocenyl-aryl diphosphine ligands
  • Ruthenium-catalyzed synthesis reactions
  • Enantioselective hydrogenation of ketones and olefins
Informations légales
A product of Umicore
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable