Documents
673005
Sigma-Aldrich
3-Benzyloxyphenylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H11BrMgO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
1.0 M in THF
Densité
1.036 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Br[Mg]c1cccc(OCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H11O.BrH.Mg/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13;;/h1-5,7-10H,11H2;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
PELBCFRZDVCMOU-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-13.0 - -4.0 °F
Point d'éclair (°C)
-25 - -20 °C