Principaux documents
672939
Sigma-Aldrich
S-tert-Butyl chlorothioformate
96%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CSCOCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.4727
pb
32 °C/5 mmHg
Densité
0.967 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
chloro
thioether
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)SC(Cl)=O
InChI
1S/C5H9ClOS/c1-5(2,3)8-4(6)7/h1-3H3
Clé InChI
IFVLGABUISIOQQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
93.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
33.9 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter