Principaux documents
672777
Sigma-Aldrich
(+)-1-Benzyl-[(3R,4R)-bis(diphenylphosphino)]pyrrolidine(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
98%
Synonyme(s) :
(3R-trans)-3,4-Bis(diphenylphosphino)-1-(phenylmethyl)pyrrolidine rhodium complex, catASium® D(R)Rh
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C43H45BF4NP2Rh
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
827.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Essai
≥98% (31P-NMR)
98%
Chaîne SMILES 
[F-].FB(F)F.C1CC=CCCC=C1.C[Rh+]2[PH]([C@@H]3CN(C[C@H]3[PH]2(c4ccccc4)c5ccccc5)Cc6ccccc6)(c7ccccc7)c8ccccc8
InChI
1S/C35H33NP2.C8H12.BF4.Rh/c1-6-16-29(17-7-1)26-36-27-34(37(30-18-8-2-9-19-30)31-20-10-3-11-21-31)35(28-36)38(32-22-12-4-13-23-32)33-24-14-5-15-25-33;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h1-25,34-35H,26-28H2;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;/t34-,35-;;;/m1.../s1
Clé InChI
HNTLYZLJAZBMKG-JMVIWXBZSA-N
Description générale
sold in collaboration with Solvias AG
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Informations légales
catASium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable