Principaux documents
672548
Sigma-Aldrich
6-Chloro-2-methoxy-9-phenoxyacridine
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H14ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
335.78
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97.5-102.5% (T)
98%
Pf
153-156 °C
Chaîne SMILES 
COc1ccc2nc3cc(Cl)ccc3c(Oc4ccccc4)c2c1
InChI
1S/C20H14ClNO2/c1-23-15-8-10-18-17(12-15)20(24-14-5-3-2-4-6-14)16-9-7-13(21)11-19(16)22-18/h2-12H,1H3
Clé InChI
CKWITQOQGJPKOE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves