Principaux documents
671053
Sigma-Aldrich
Triethylmethylammonium methyl carbonate solution
~50% in methanol: water (2:3)
Synonyme(s) :
Methyltriethylammonium methyl carbonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H21NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Concentration
~50% in methanol: water (2:3)
Indice de réfraction
n20/D 1.407
Traces d'anions
bromide (Br-): ≤10 mg/kg
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Chaîne SMILES 
COC([O-])=O.CC[N+](C)(CC)CC
InChI
1S/C7H18N.C2H4O3/c1-5-8(4,6-2)7-3;1-5-2(3)4/h5-7H2,1-4H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
VTQIDJHZYPEFBP-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
134.6 °F
Point d'éclair (°C)
57 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articles
CBILS© offers a simple, elegant synthetic method for the production of ionic liquids, developed by the Austrian company proionic.