Documents
670758
Sigma-Aldrich
2-(Boc-aminomethyl)-phenylessigsäure
≥99.0%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H19NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.30
Numéro Beilstein :
1080474
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
99.0-101.0% (NaOH 0.1 M, T)
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Impuretés
≤0.5% water
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)NCc1ccccc1CC(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-9-11-7-5-4-6-10(11)8-12(16)17/h4-7H,8-9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)
Clé InChI
CGPQRFCFBISLKF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable