Key Documents
670537
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-trans-N-Boc-1,2-cyclopentandiamine
97%
Synonyme(s) :
(1S)-trans-N-Boc-1,2-diaminocyclopentane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H20N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.28
Numéro Beilstein :
9484552
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥96.5% (GC)
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]/D +14±4°, c = 1 in 1 M HCl
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥95:5%
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCC[C@@H]1N
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-6-4-5-7(8)11/h7-8H,4-6,11H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-,8-/m0/s1
Clé InChI
PAXDIBGWURAVIH-YUMQZZPRSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges