Principaux documents
670111
Sigma-Aldrich
D-Prolinamide
≥99.0% (NT)
Synonyme(s) :
(R)-Pyrrolidine-2-carboxamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H10N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.15
Beilstein:
471499
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥99.0% (NT)
Activité optique
[α]/D +110±3°, c = 2 in ethanol
Pf
101-103 °C
Chaîne SMILES 
NC(=O)[C@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H10N2O/c6-5(8)4-2-1-3-7-4/h4,7H,1-3H2,(H2,6,8)/t4-/m1/s1
Clé InChI
VLJNHYLEOZPXFW-SCSAIBSYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Anaëlle Tilborg et al.
ChemistryOpen, 2(5-6), 194-199 (2014-02-20)
Single crystals for two polymorphs of the ammonium carbamate self-derivative salt of prolinamide have been successfully obtained and characterized. Decarbonation of the carbamate salts was monitored by calorimetry, confirming stabilization of the reactive carbonated adducts in the solid state. Sublimation