Principaux documents
669407
Sigma-Aldrich
N-tert-Butyl-O-benzoylhydroxylamine hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
Benzoic acid N-hydroxy-tert-butylamine ester hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)CO2NHC(CH3)3 HCl
Poids moléculaire :
229.70
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
168 °C (dec.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].CC(C)(C)[NH2+]OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO2.ClH/c1-11(2,3)12-14-10(13)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8,12H,1-3H3;1H
Clé InChI
UAYHNCIDRZTSPO-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable