440442
O-(Trimethylsilyl)hydroxylamine
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
Aminoxytrimethylsilane
101,00 $
About This Item
101,00 $
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Essai
90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.405 (lit.)
pb
98-100 °C (lit.)
Densité
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)ON
InChI
1S/C3H11NOSi/c1-6(2,3)5-4/h4H2,1-3H3
Clé InChI
AEKHNNJSMVVESS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter