Principaux documents
669385
Sigma-Aldrich
2-Fluorophenyl methyl sulfone
97%
Synonyme(s) :
1-Fluoro-2-(methylsulfonyl)benzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H7FO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Plus de détails sur ce produit 669385 Contacter notre Service technique
Essai
97%
Forme
solid
Pf
48-52 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
sulfone
Chaîne SMILES 
CS(=O)(=O)c1ccccc1F
InChI
1S/C7H7FO2S/c1-11(9,10)7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
Clé InChI
DRQGZMZPKOYPKW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C