Principaux documents
668273
Sigma-Aldrich
4-(Trimethylsilylethynyl)benzyl alcohol
97%
Synonyme(s) :
(4-Trimethylsilanylethynylphenyl)methanol
5 G
283,00 $
283,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
283,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H16OSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
283,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
68-72 °C
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C12H16OSi/c1-14(2,3)9-8-11-4-6-12(10-13)7-5-11/h4-7,13H,10H2,1-3H3
Clé InChI
WBNXRSFSSANBSA-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable