Documents
668060
Sigma-Aldrich
L-Threonine-1,2-13C2
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C2C2H9NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
97% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D -27.4°, c = 1 in H2O
Pf
256 °C (dec.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
C[C@@H](O)[13C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1/i3+1,4+1
Clé InChI
AYFVYJQAPQTCCC-KCVAWDAUSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable