Principaux documents
668044
Sigma-Aldrich
9-Undecinsäure
90%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H18O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Essai
90%
Forme
solid
Pf
56-60 °C
Chaîne SMILES 
CC#CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C11H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h4-10H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
ZOYDMFOVPQMSPJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable