Principaux documents
667668
Sigma-Aldrich
Methyl 1H-benzotriazole-1-carboxylate, 3-oxide
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H7N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
128 °C (dec.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)n1n[n+]([O-])c2ccccc12
InChI
1S/C8H7N3O3/c1-14-8(12)10-6-4-2-3-5-7(6)11(13)9-10/h2-5H,1H3
Clé InChI
FJAORCXXKUNDMQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Carbonylation reactions
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable