929654
ElectroGreen®
Isopropyl Alcohol substitute for electronics, bio-based
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for electronic purposes
Niveau de qualité
Description
Relative Evaporation rate: 1.24
Hansen solubility parameters: SPd = 7.7; SPp = 4.2; SPh = 8.8.
Pureté
≥ 99.0% (GC)
Forme
liquid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Impuretés
≤0.09 wt. % Acidity (as lactic acid)
≤0.5 wt. % Water (Karl Fischer)
≤1 ppm As, Cr, Cd, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, trace (ICP, each)
Résidus d'évap.
≤0.05%
Couleur
clear
Viscosité
9.8 cP(20 °C)
Densité
0.8351 at 25 °C (specific gravity)
Autre catégorie plus écologique
Description générale
This solvent blend consists of ethanol 70-90%, Ethyl lactate 20-30%, ethyl acetate 1-5%.
Application
Stockage et stabilité
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
52.0 °F
Point d'éclair (°C)
11.1 °C
Articles
Carbon-based Sustainable Organic Electronics (SOE) limit the use of critical elements and biodegrade at their end-of-life. This review offers insight on how structural and energy disorder in these materials influence device performance and includes evaluations of various transport models and their limitations.