Documents
66733
Sigma-Aldrich
4,6-Di-tert-butylresorcinol
≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
1,3-Di-tert-butyl-4,6-dihydroxybenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H22O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.32
Numéro Beilstein :
2049541
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
solid
Pf
120-125 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)c1cc(c(O)cc1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22O2/c1-13(2,3)9-7-10(14(4,5)6)12(16)8-11(9)15/h7-8,15-16H,1-6H3
Clé InChI
KJFMXIXXYWHFAN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable