Principaux documents
666947
Sigma-Aldrich
4-[4′-(3-Pentyloxy)-phenyl]-phenylboronsäure
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2)2CHO(C6H5)(C6H5)B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
110-121 °C
Chaîne SMILES 
OB(C1=CC=C(C2=CC=C(OC(CC)CC)C=C2)C=C1)O
InChI
1S/C17H21BO3/c1-3-16(4-2)21-17-11-7-14(8-12-17)13-5-9-15(10-6-13)18(19)20/h5-12,16,19-20H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
BXIFXXIJBZDWRA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
May contain varying amounts of anhydride
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable