Documents
666580
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-tert-butylisoxazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H12N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
110-114 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)c1cc(N)no1
InChI
1S/C7H12N2O/c1-7(2,3)5-4-6(8)9-10-5/h4H,1-3H3,(H2,8,9)
Clé InChI
GGXGVZJHUKEJHO-UHFFFAOYSA-N
Application
Amination of aryl bromides catalyzed by Pd(dba)3 (Aldrich Catalog No. 328774) and Xantphos (Aldrich Catalog No. 526460).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synlett, 2331-2331 (2007)