665231
(+)-1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholano]ethane
kanata purity
Synonyme(s) :
(R,R)-Me-BPE
About This Item
Produits recommandés
Indice de réfraction
n20/D 1.534
Point d'ébullition
64-67 °C/0.06 mmHg
Densité
0.940 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
C[C@@H]1CC[C@@H](C)P1CCP2[C@H](C)CC[C@H]2C
InChI
1S/C14H28P2/c1-11-5-6-12(2)15(11)9-10-16-13(3)7-8-14(16)4/h11-14H,5-10H2,1-4H3/t11-,12-,13-,14-/m1/s1
Clé InChI
IRCDUOCGSIGEAI-AAVRWANBSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Pyr. Liq. 1
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articles
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.